Merck
W409901
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane
≥98%, FG
Synonim(y):
Propylene acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
4099
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
06.077
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
grassy; green; fruity
ciąg SMILES
O1C(OCC1C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4-3-6-5(2)7-4/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ROSFUFIOLRQOON-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)