Merck
341045
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
99%
Synonim(y):
2-Butanone ethylene ketal, 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
gęstość
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketal
ciąg SMILES
CCC1(C)OCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
UPZFLZYXYGBAPL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane was employed as reagent in the selective ketalization of 1-oxo functions of 8a-methyl 1,6-dioxo 1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene and 7a-methyl 1,5-dioxo 5,6,7,7a-tetrahydroindane. It was also employed in the enantioselective total synthesis of (-)-strychnine.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Etudes en series bicycliques: Cetalisation selective de dicetones octalinique et tetrahydroindanique et stereochimie de leurs analogues satures.
Bauduin G and Pietrasanta Y.
Tetrahedron, 29(24), 4225-4231 (1973)
Takashi Ohshima et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(49), 14546-14547 (2002-12-06)
The enantioselective total synthesis of (-)-strychnine was accomplished through the use of the highly practical catalytic asymmetric Michael reaction (0.1 mol % of (R)-ALB, more than kilogram scale, without chromatography, 91% yield and >99% ee) as well as a tandem