Merck
W398000
Sigma-Aldrich
3-Heptyl acetate
natural (US), ≥96%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer FEMA:
3980
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
09.924
Organoleptyczne:
green; fruity; pungent; floral; sweet
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
ciśnienie pary
0.8625
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n/D 1.410
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; pungent; floral; sweet
ciąg SMILES
CCC(OC(C)=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-9(5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
QICIMADZMWGDTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58.88 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)