Key Documents
W277704
Neryl propionate
≥98%, mixture of isomers, natural (US), FG
Synonim(y):
[(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] propanoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
green; fruity; floral; sweet
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9-
Klucz InChI
BYCHQEILESTMQU-XFXZXTDPSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)