60609
Kaolin
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Kaolinum ponderosum, Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Formularz
solid
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Klucz InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Włókna celulozowe poprawiają działanie hemostatycznych kompozytowych uszczelniaczy medycznych...: Badanie to podkreśla rolę kaolinu w opracowywaniu kompozytowych uszczelniaczy medycznych, wykazując jego skuteczność w poprawie funkcji hemostatycznych, kluczowych dla zastosowań chirurgicznych i leczenia ran (Gilboa E et al., 2024).
- Opracowanie i charakterystyka materiału kompozytowego z matrycą geopolimerową otrzymaną przez włączenie mikrocząstek z plastikowych butelek..: Badanie wykorzystania kaolinu w opracowywaniu zrównoważonych materiałów kompozytowych, pokazujące jego użyteczność w recyklingu i ochronie środowiska (Bayiha BN et al., 2024).
- Izolacja i charakterystyka bakterii Stenotrophomonas pavanii GXUN74707 o skutecznym działaniu flokulacyjnym i zastosowaniu w oczyszczaniu ścieków: Szczegółowe informacje na temat stosowania kaolinu jako środka flokulującego, wspomagającego mikrobiologiczne oczyszczanie ścieków, istotnego dla biotechnologii środowiskowej i zdrowia publicznego (Qin S et al., 2024).
- Zrównoważone materiały powłokowe: Badanie wpływu adiuwantów na zawiesinę kaolinitu na podstawie pięciu lokalnych glin górniczych...: Badania te oceniają wpływ kaolinu i innych glinek na rozwój zrównoważonych materiałów powłokowych, przyczyniając się do postępu w materiałoznawstwie i technologiach przyjaznych dla środowiska (Chanthaset N et al., 2024).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?