Merck
W269409
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrate
99%, FG
Synonim(y):
Methyl 2-methyl propanoate, Methyl 2-methylpropanoate, Methyl 2-methylpropionate, Methylisobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
2694
Beilstein:
1740720
Numer WE:
Nr Rady Europy:
287
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.412
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
gęstość
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; floral; sweet
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • New Method Based on the Direct Analysis in Real Time Coupled with Time-of-Flight Mass Spectrometry to Investigate the Thermal Depolymerization of Poly(methyl methacrylate).: This research presents a novel analytical technique that could be relevant for studying the thermal behavior of methyl isobutyrate in various industrial applications (Al Khulaifi et al., 2023).
  • Diagnosis and prognosis of COVID-19 employing analysis of patients′ plasma and serum via LC-MS and machine learning.: While focused on COVID-19, the study utilizes analytical methods that are applicable to the detection of complex esters such as methyl isobutyrate in biological samples (de Fátima Cobre et al., 2022).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W269409-1KG
W269409-1KG-K4061837520273
W269409-9KG
W269409-SAMPLE
W269409-20KG
W269409-20KG-K
W269409-9KG-K4061837520280
W269409-SAMPLE-K4061837520297