Merck
W251820
Sigma-Aldrich
Geranyl isovalerate
natural (US), ≥95%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.37
Numer FEMA:
2518
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
09.453
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
ciąg SMILES
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
Klucz InChI
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)