Merck
W229301
Sigma-Aldrich
Cinnamyl acetate
natural, 95%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Numer FEMA:
2293
Numer WE:
Nr Rady Europy:
208
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.018
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
tw
265 °C (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cinnamon; floral; spicy; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
Klucz InChI
WJSDHUCWMSHDCR-VMPITWQZSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nehad E M Taktak et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 158, 156-165 (2019-08-06)
Culex pipiens is a main vector for Bancroftian filariasis, Rift Valley Fever and diseases caused by other viruses, leaving several peoples with disabilities. In recent years, plant derived compounds have received much attention as potential alternatives to synthetic chemicals due
Emilie Deletre et al.
Parasites & vectors, 8, 316-316 (2015-06-13)
Laboratory and field studies showed that repellent, irritant and toxic actions of common public health insecticides reduce human-vector contact and thereby interrupt disease transmission. One of the more effective strategies to reduce disease risk involves the use of long-lasting treated