Kluczowe dokumenty
W222305
Tributyrin
97%, FG
Synonim(y):
Glyceryl tributyrate, 1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1903
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; fatty; cheesy; waxy
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
345.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
174 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?