Kluczowe dokumenty
75744
Tributyrin Test Strips
suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and specific enzyme detection
Synonim(y):
Butyrate esterase strips, TRIBU Strips
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tributyrin-Strips, suitable for food and beverages, microbiology, suitable for microbe id | specific enzyme detection
sterylność
sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 300 strips
warunki przechowywania
(Prevent from moisture)
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Moraxella spp.
Neisseria spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
(contains tributyrin and acidobasic indicator)
Komentarz do analizy
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.