Merck
S4306
Millipore
Spirit blue agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
microbiology
przydatność
lipolytic bacteria
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
Zastosowanie
Used for the detection and enumeration of lipolytic microogranisms.
Komponenty
Ingredients (g/L)
Casein enzymic hydrolysate, 10.00
Yeast extract, 5.00
Spirit blue, 0.15
Agar, 17.00
Uwaga dotycząca przygotowania
Suspend 32.15 g of Spirit Blue Agar in 1000 ml of distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 50°C and add slowly 30 ml of the lipase substrate while agitating to obtain an even distribution.
Note: To prepare the lipase substrate mix 1 ml of Tween 80 (Cat. No. 93780) in 400 ml warm distilled water. Add 100 ml of Cottonseed Oil (Cat. No. C7767) or Olive Oil (Cat. No. 75343). Agitate vigorously to emulsify.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Produkty
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.