Merck
W215015
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer FEMA:
2150
Numer WE:
Nr Rady Europy:
413
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.132
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
222 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
jasmine; floral; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Klucz InChI
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)