Merck
W210218
Sigma-Aldrich
Anisyl propionate
≥98%, FG
Synonim(y):
4-Methoxybenzyl propionate
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2CH2C6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer FEMA:
2102
Numer WE:
Nr Rady Europy:
426
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.145
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fruity; floral; vanilla
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
bp
277 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; floral; vanilla
ciąg SMILES
CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)