Kluczowe dokumenty
TRD3D0059
Sigma-Aldrich
P-LENE 4 polypropylene 3D printing filament
greener alternative
signal white, diam. 1.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
750 geach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii ekologicznych alternatyw, a tym samym jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Polipropylenowy dylament P-LENE 4 do druku 3D doskonale nadaje się do zastosowań o wysokiej cykliczności i niskiej wytrzymałości ze względu na swoją odporność na zmęczenie, półelastyczność i lekkość. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Polipropylenowy filament do druku 3D P-LENE 4
  • Czysty polipropylen, zachowuje do 95% właściwości części formowanych wtryskowo.
  • Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna i twardość, odporność na zużycie i chemikalia.
  • Opracowany specjalnie do druku 3D: łatwy w użyciu i bezwonny.
Właściwości materiału
  • Gęstość: 0,9 g/cm3
  • H.D.T: 62 °C
  • Temperatura mięknienia Vicat: 107 °C
  • Temperatura topnienia: 132 °C
Zastosowanie
Parametry druku 3D z polipropylenu P-LENE 4
  • Temperatura ekstrudera (dyszy): 245 +/-10 °C
  • Temperatura złoża: 100 +/-10 °C
  • Prędkość druku: 60-80 mm/s
  • Wentylator: 50-100
  • Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
  • Materiały płyty: LENEPATE
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)