Kluczowe dokumenty
TRD3D0043
Sigma-Aldrich
Flexmark 8 TPU flexible 3D printing filament
greener alternative
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.23
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
500 geach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Elastyczny filament TPU do druku 3D
  • TPU są wysoce odporne na czynniki chemiczne, odporne na zużycie i mają dobry powrót elastyczny.
  • Flexmark 7 = 70 Shore A, najbardziej elastyczny, ale wymaga precyzyjnej kalibracji drukarki.
  • Flexmark 8 = 80 Shore A, dobre połączenie elastyczności i sztywności, łatwiejsze do drukowania.
  • Flexmark 9 = 90 Shore A, najsztywniejszy ze wszystkich Flexów i pozwala drukować jak zwykle.
Właściwości materiału
  • Gęstość: 1,22 g/cm3
  • Twardość: 81 Shore A
  • Wydłużenie przy zerwaniu: 750%
  • Odkształcenie przy rozciąganiu: 50 MPa
  • Ściskanie w temperaturze 70 °C: 35%
  • Udar Charpy'ego w 23 °C: Brak pęknięcia
  • Udar Charpy'ego w temperaturze -30 °C: Brak pęknięcia
  • Utrata ścieralności: 40 mm3
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii "Enabling", a więc jest zgodny z zasadą "Design for energy efficiency". Druk 3D eliminuje nadprodukcję plastiku, pozwalając na mniejszą przestrzeń magazynową i mniej niż konwencjonalne techniki produkcji. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Parametry druku 3D Flexmark 8 TPU
  • Temperatura ekstrudera (dyszy): 225 +/-10 °C
  • Temperatura stołu: niska do 45 °C
  • Prędkość druku: 20-30 mm/s
  • Wentylator: 0-50
  • Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
  • Materiały płyty: szkło, niebieska taśma, taśma kaptonowa itp.
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TRD3D0043-1EA