Kluczowe dokumenty
TRD3D0028
Sigma-Aldrich
Performance ABS 3D Printing Filament
greener alternative
industrial grey, diam. 1.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
1 kgeach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii "Enabling", a więc jest zgodny z zasadą "Design for energy efficiency". Wydajny filament ABS do druku 3D jest odporny na temperaturę i elastyczny. Jest to niezwykle wytrzymałe tworzywo termoplastyczne, powszechnie stosowane w środowisku szybkiego fototypowania i produkcji addytywnej do testowania odporności produktu na uderzenia i trwałości. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Wydajne filamenty ABS do druku 3D
  • Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) to polimer znany ze swojej wytrzymałości, połysku i wrażenia dotykowego
  • Jest stosowany w wielu dziedzinach, takich jak obudowy urządzeń i przekładnie, pojemniki na kosmetyki i produkty przemysłowe z wtyczkami zasilania, pokrywy drążków kierowniczych i wiele innych.
  • Nasza specjalna formuła redukuje nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu nasze włókna ABS są bardzo wydajne.
Właściwości materiału
  • Gęstość: 1,04 g/cm3
  • Moduł sprężystości przy rozciąganiu: 2300 Mpa
  • Wytrzymałość na rozciąganie przy plastyczności: 2,6%
  • Wytrzymałość na zginanie: 65%
  • Udarność IZOD z karbem 23 °C: 29 kJ/m2
  • Absorpcja wody: 1%
  • MFR: 19g/10 min
  • Temperatura mięknienia Vicat: 90 °C
Zastosowanie
Parametry druku 3D z ABS:
  • Temperatura wytłaczarki (dyszy): 230 +/-10 °C
  • Temperatura łoża: 100 +/-10 °C
  • Prędkość druku: 60-90 mm/s
  • Wentylator: 0-30
  • Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
  • Materiały płyty: taśma kaptonowa, klej abs itp.
Uwagi dotyczące aplikacji:
  • Aby zwiększyć jasność i wygładzić wykończenie, drukowane obiekty mogą być przetwarzane za pomocą acetonu (zawsze należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa).
  • Wypaczenie końcowego obiektu można zmniejszyć za pomocą podgrzewanego łoża.
  • Ekspozycja na słońce osłabia ABS, nie zaleca się stosowania na zewnątrz.
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)