Kluczowe dokumenty
THSD1142
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, Raney nickel
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS D1142
dł. × śr.
116 mm × 9.2 mm
Opis ogólny
Wózki MiDiCart nadają się do użytku wyłącznie z reaktorami Thalesnano H-Cube MidiCart.
Informacje prawne
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)