Key Documents
THS01538
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Ru black
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01538
Średnica
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3