Kluczowe dokumenty
THS01313
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
QuadraPure® TU
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01313
Średnica
4 mm
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)