Kluczowe dokumenty
THS01115
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
20%Pd(OH)2/C
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Kod UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01115
Średnica
4 mm
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)