Kluczowe dokumenty
TEM-Q250AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL R 1.2/1.3
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
pack of 50
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
QUANTIFOIL z okrągłymi otworami jest stosowany w rekonstrukcji tomografii krioelektronowej. Okrągłość otworów jest korzystna w odniesieniu do tworzenia warstwy lodu o stałej grubości. Ocena jakości obrazu jest łatwiejsza, gdy folia zawiera
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)