Kluczowe dokumenty
TEM-LFH15100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H15)
Gold Grids, size 135 mesh, pack of 100
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
rozmiar:
135 mesh
opakowanie:
pack of 100
opakowanie
pack of 100
rozmiar
135 mesh
Opis ogólny
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder (H15), Pitch 188 micron, 135 mesh
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)