Kluczowe dokumenty
TEM-LC305CU
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Copper Grids
hole size 50 nm, box of 5
Synonim(y):
LACEY CARBON FIL - CU 300 MESH 100 MICRON 5/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 5
rozmiar otworu
50 nm
Opis ogólny
Koronkowa powłoka węglowa wspomagana siatkami TEM. Ta powłoka węglowa składa się z otworów przypominających tkaną siatkę o różnych rozmiarach i kształtach. Ten rodzaj wzoru zapewnia wsparcie, ale nie przeszkadza podczas obserwacji przekrojów próbek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)