Kluczowe dokumenty
TEM-LC200CU150
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Copper Grids
size 200 mesh, size 150 nm , hole size, box of 25 ×
Synonim(y):
Folia koronkowa/węglowa - Cu, 200 mesh 150 mikronów, 25 szt.
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25 ×
rozmiar
150 nm , hole size
200 mesh
Opis ogólny
Koronkowa powłoka węglowa wspomagana siatkami TEM. Ta powłoka węglowa składa się z otworów przypominających tkaną siatkę o różnych rozmiarach i kształtach. Ten rodzaj wzoru zapewnia wsparcie, ale nie przeszkadza podczas obserwacji przekrojów próbek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)