TEM-G2000HACU
2000 Mesh Circular Mesh Copper Grid
vial of 10
Synonim(y):
G2000HA CIRCULAR MESH COPPER GRIDS 10/VIAL, HEXAGONAL MESH 2000#
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
vial of 10
Opis ogólny
High Mesh Value Standard Circular Mesh Grids: Copper Grid, 2000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 12.5 μm, hole ~6.5μm, bar ~6μm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)