TEM-FF200CUUL
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Synonim(y):
FORMVAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 200 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)