Kluczowe dokumenty
TEM-FCF300NI50
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids
size 300 mesh, box of 50 ×
Synonim(y):
Formvar/Carbon 300 Mesh, Nckeli, 50pk
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 50 ×
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Siatka TEM z powłoką Formvar, stabilizowana odparowaną warstwą węgla. Ten rodzaj powłoki doskonale nadaje się do podpierania próbek, szczególnie w przypadku bardzo cienkich przekrojów.
Grubość: 10nm Formvar i 1nm Carbon
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)