TEM-FCF300NI
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids
size 300 mesh, box of 25 ×
Synonim(y):
Formvar/Carbon 300 Mesh, nikiel, 25 szt.
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 25 ×
rozmiar
300 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Siatka TEM z powłoką Formvar, stabilizowana odparowaną warstwą węgla. Ten rodzaj powłoki doskonale nadaje się do podpierania próbek, szczególnie w przypadku bardzo cienkich przekrojów.
Grubość: 10nm Formvar i 1nm Carbon
Grubość: 10nm Formvar i 1nm Carbon
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)