Kluczowe dokumenty
TEM-CF313-25
Sigma-Aldrich
C-flat Holey Carbon Grids (CF-1.2/1.3) for TEM
Copper Grids, size 300 mesh, pack of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
pack of 25
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Siatki węglowe C-flat Holey do TEM, siatki miedziane, 300 oczek, otwór 1,2 mikrona, odstęp 1,3 mikrona, 25 sztuk w opakowaniu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TEM-CF313-254065266051810