Key Documents
TEM-CF300-NI-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Thick, size 300 mesh, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 50
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 300 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)