TEM-CF200AUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Synonim(y):
WĘGLOWA SIATKA KWADRATOWA - AU 200 MESH UL 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ultracienka warstwa czystego węgla o grubości 3-4 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Złota siatka, 200 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF200AUUL | 4061842454587 |