Kluczowe dokumenty
TEM-CF200AU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Synonim(y):
CARBON FILM 200# GOLD 25/PK
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)