TEM-CF100HCU50
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 100 mesh, box of 50
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA TYLKO NA SIATKACH MIEDZIANYCH 100 HEX 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
Materiały
carbon film
copper grid
opis
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
opakowanie
box of 50
rozmiar
100 mesh
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na sześciokątnych siatkach. Siatka miedziana, 100 mesh. Folia węglowa wykazuje lepsze przewodnictwo elektryczne i cieplne w wiązce elektronów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF100HCU50 | 4061842454464 |