TEM-76043-21
Cryo-SiN TEM Windows
20 nm Thick, window size 9
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
rozmiar okna
9
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Okna TEM z azotku krzemu o grubości 20 nm (9 okien). Idealne podłoże do kriomikroskopii. Pozwala uniknąć degradacji podłoża. Możliwość czyszczenia plazmowego w celu redukcji zanieczyszczeń.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-76043-21 | 4065266051285 |