TEM-76042-40
Micronporous Silicon Nitride TEM Window Grids for Cryo-EM Suspension
10nm Thick, pack of 10
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
pack of 10
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mikroporowate okno TEM z pojedynczym kwadratem o wymiarach 500x500 mikronów i SiN o grubości 20 nm. Możliwość czyszczenia plazmowego, mniej niż 0,5 nm zmiany grubości powłoki, tolerancja temperatur powyżej 1000˚C, zapewnia płaskie, izolacyjne i hydrofobowe powierzchnie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-76042-40 | 4065266051261 |