Kluczowe dokumenty
TEM-71166-40
Sigma-Aldrich
Cryo Grid Box
w/Pin Type Lid for FEI Vitrobot
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Opis ogólny
Pudełko na siatki próbek służy do przechowywania lub przenoszenia kriogenicznych siatek próbek TEM. Pudełko pasuje do FEI Vitrobot, jest dostarczane z okrągłą pokrywą typu pin.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)