TEM-CF200F1CU
Carbon Film Supported Copper Gilder Finder F1 Grids
size 200 mesh, box of 25
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA TYLKO NA GILDER FI FINDER 200# CU 25/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 25
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm podtrzymuje siatki szybowców (F1). Siatka miedziana, 200 mesh. Siatki szukacza szybowcowego to siatki lokalizacyjne z odniesieniem/indeksem na siatce: Średnica 3,05 mm, grubość 0,7 mil (18 μm). Konstrukcja typu F1 ma grube pręty dzielące regiony na 6 obszarów cienkich prętów, które są identyfikowane przez system numeryczny.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)