SYNV200100G
Synthware™ micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: glass
Synonim(y):
Synthware V200100G
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V200100G
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)