Kluczowe dokumenty
SYNS531922
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 19/22
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S531922
Opis ogólny
Zatyczka PTFE posiada nylonową nakrętkę umożliwiającą łatwe wyjęcie zatyczki ze szklanego złącza zewnętrznego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)