Kluczowe dokumenty
SYNF761425
Synthware storage tube with standard taper side arm
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F761425, tuba magazynowa z przegubem zewnętrznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F761425
pojemność
25 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Opis ogólny
Dostarczany z zaworem wysokiego podciśnienia z o-ringiem PTFE na końcówce.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)