Kluczowe dokumenty
SYNF544500
Synthware reaction flask with high vacuum valve
500 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F544500, Schlenk flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F544500
pojemność
500 mL
500 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Opis ogólny
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)