Kluczowe dokumenty
SYNF541050
Synthware reaction flask with high vacuum valve
50 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F541050, kolba Schlenka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F541050
pojemność
50 mL
50 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Opis ogólny
Dostarczany z zaworem wysokiego podciśnienia z o-ringiem PTFE na końcówce i wycieraczką PTFE do ochrony o-ringu 617 na wale.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)