Z547050
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 25-50 μm
Synonim(y):
lejki buchner
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
dysk śr.
40 mm
pojemność lejka
60 mL
trzon śr.
12 mm
wielkość porów
25-50 μm porosity
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z547050-1EA | 4061837635670 |