Kluczowe dokumenty
SYNF461010
Synthware storage flask with standard taper side arm
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F461010, kolba okrągła z ramieniem bocznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F461010
pojemność
10 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Opis ogólny
Dostarczany z zaworem wysokiego podciśnienia z o-ringiem PTFE na końcówce.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)