Z740678
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Połączenie
joint stopper4
opakowanie
pkg of 12 ea
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera z przezroczystego szkła borokrzemowego z bocznym ramieniem do podłączenia do linii próżniowej lub aspiratora. Używana do filtracji za pomocą lejków Buchnera, tygli Goocha itp. Obręcz z koralikami do gumowych przelotek lub adapterów filtrów lub gumowych korków.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740678-12EA | 4061832120959 |