Kluczowe dokumenty
Z740681
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Połączenie
joint stopper6
opakowanie
pkg of 6 ea
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)