SYNF459025
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
25 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and PTFE stopper
Synonim(y):
Synthware F459025, szklany lejek separacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F459025
pojemność
25 mL
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z korkiem PTFE 2 mm. Dostarczany ze szklanym korkiem lub korkiem PTFE.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF459025-1EA | 4061832194400 |