SYNF44841L
Synthware™ three neck round bottom flask with vertical side necks
1000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F44841L, kolba okrągła z 3 szyjkami
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Połączenie
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F44841L
pojemność
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)