Kluczowe dokumenty
SYNF414501
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F414501, kolba okrągła z 2 szyjkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F414501
pojemność
50 mL
500 mL
500 mL
Opis ogólny
Okrągłe dno z przegubami. Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek, aby zapewnić jednolitą grubość ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)