SYNF411100
Synthware™ two neck round bottom flask with angled side neck
100 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F411100, kolba okrągła z 2 szyjkami
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Połączenie
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F411100
pojemność
100 mL
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)